Learn More
Lithiumbromid, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10741091
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumbromid, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10741091
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 10741091
Marke: Thermo Scientific Acros 199871000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7550-35-8
Summenformel BrLi
Molekulargewicht (g/mol) 86.84
MDL-Nummer MFCD00011077
InChI-Schlüssel AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC-Name Lithium;bromid
SMILES [Li+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1265.0°C
Chemischer Name oder Material Lithium bromide
Schmelzpunkt 550.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Grau bis Schwarz
pH 6 to 12 (4% soln. at 20°C)
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel LiBr
Fieser 01,604; 02,245; 04,297
Merck Index 15,5582
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol
Formelmasse 86.84
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (400°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.46
Dichte 3.4600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0452667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2023 Catalog Number199871000,199875000,199870100,199870025
ChargennummerA0402113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number199871000,199875000,199870100,199870025
ChargennummerA0397714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number199871000,199875000,199870100,199870025
ChargennummerA0394845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number199871000,199875000,199870100,199870025
ChargennummerA0403586 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number199871000,199875000,199870100,199870025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
Lithiumbromid, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >