Learn More
Lithiumbromid, Honeywell Artikelnummer.: 15691950
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumbromid, Honeywell
Artikelnummer. 15691950 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 15691950
Marke: Honeywell Research Chemicals 213225500G
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7550-35-8
Summenformel BrLi
Molekulargewicht (g/mol) 86.844
MDL-Nummer MFCD00011077
InChI-Schlüssel AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumbromid, Lithiummonobromid, Lithiumbromid LiBr, Lithium1+-Ionenbromid, Lithiumbromid, wasserfrei, Lithiumbromid, ultratrocken, Bromlithium, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC-Name Lithium;bromid
SMILES [Li+].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumbromid
Menge 500 g
Strukturformel LiBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 86.85 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus™
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithiumbromid, Honeywell >