Learn More
Lithiumbromid, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11330368
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumbromid, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330368
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11330368
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043746.22
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.844 g/mol
Employed as adsorbents, functional fluids (closed systems) and intermediates. Used as an operating medium for air-conditioning and industrial drying system. It is also used in manufacturing pharmaceuticals and alkylation process. It is used as brazing and welding fluxes. Used for reconstitution of brines, as swelling agent for proteins, as electrolyte component in lithium batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7550-35-8
Summenformel BrLi
Molekulargewicht (g/mol) 86.844
MDL-Nummer MFCD00011077
InChI-Schlüssel AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC-Name Lithium;bromid
SMILES [Li+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1265°C
Chemischer Name oder Material Lithium bromide
Schmelzpunkt 550°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Granulat
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel LiBr
Merck Index 14,5526
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (at 20°C 1490g/L),alcohol and glycol.
Formelmasse 86.85
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.464 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ24L052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number043746.22,043746.14
ChargennummerR10K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number043746.22,043746.14
ChargennummerZ06F055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog Number043746.22,043746.14
ChargennummerE03W012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043746.22,043746.14
ChargennummerU16H034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043746.22,043746.14
Name des Produkts
Lithiumbromid, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >