Learn More
Bis-(Trimethylsilyl)amid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.33 g/mol
64.52 CHF - 286.43 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium bis(trimethylsilyl)amide |
---|---|
CAS | 4039-32-1, 109-99-9 |
Dichte | 0.9000g/mL |
Siedepunkt | 65.0°C |
Flammpunkt | −21°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15462132
|
Thermo Scientific Acros
|
100 mL |
64.52 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15487631
|
Thermo Scientific Acros
|
800 mL |
286.43 CHF
800 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifica
Lithium bis(trimethylsilyl)amide | |
0.9000g/mL | |
−21°C | |
((CH3)3Si)2NLi | |
0.9 | |
Solubility in water: reacts. | |
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C | |
167.33 | |
167.33 |
4039-32-1, 109-99-9 | |
65.0°C | |
C6H18LiNSi2 | |
04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194 | |
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide | |
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N | |
Lithium; Bis(trimethylsilyl)azanid | |
2733832 |
Sicurezza e movimentazione
GHS-H-Hinweis
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
Verdacht auf krebserregende Wirkung.
Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Reagiert heftig mit Wasser.<br/
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
BEI BERÜHRUNG DER HAUT (oder des Haars): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 223-725-6
- Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF
Avvertenza
- Gefahr
Categoria di pericolo
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Consigli di prudenza
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.