Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, Glass, 20mL
Made from WHEATON 180 low potassium borosilicate glass that conforms to ASTM E 438 , and Class A requirements. Background counts are consistent and low, and ultraviolet transmission is high.
Marke: DWK Life Sciences 986590
285.70 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erhältlich in zwei Kappengrößen (22-400 und 22-400), separat verpackt
- Kappen und Kappeneinsätze sind je nach Anforderungen in verschiedenen Materialien erhältlich.
- Abmessungen (AD x H): 28 x 61 mm (mit Kappe)
- Verpackt in 5 Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmen
- Mehrzwecktabletts dienen als Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Proben.
Spezifikation
Geschäumtes Polyethylen (Kappe) | |
28 mm | |
20 mL | |
Polypropylen | |
24-400 |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
500 | |
61 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14