Learn More
Fisherbrand™ Szintillationsröhrchen aus Borosilikatglas, 20 ml Verschlüsse aus Polypropylen, weiß
Verwenden Sie diese Allzweck-Fläschchen für alle üblichen Zählgeräte. Fisherbrand™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Borosilikatglas mit weißen Kappen aus Polypropylen bestehen aus einer Kalium-freien Glasmischung, die konsistent niedrige Aktivitätszahlen und ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit bieten.
Marke: Fisherbrand™ FS74504-20
159.98 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21757" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie diese Allzweck-Fläschchen für alle üblichen Zählgeräte. Fisherbrand™ 20-ml-Szintillationsfläschchen aus Borosilikatglas mit weißen Kappen aus Polypropylen bestehen aus einer Kalium-freien Glasmischung, die konsistent niedrige Aktivitätszahlen und ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit bieten.
- Die Kappen passen auf GPI-22-400-Gewinde und können markiert werden
Bestellinformation
Außendurchmesser x H (mit Kappe): 28 x 61 mm. Fläschchen mit Verschlusskappen sind in fünf Tabletts mit 100 Stück pro Karton eingeschweißt. Wenn die Verschlusskappen getrennt sind, werden die Fläschchen in fünf Tabletts mit je 100 Stück geschrumpft und die Verschlusskappen in fünf Polybeuteln mit je 100 Stück verpackt.
Spezifikation
Zellstoff-unterstützte Folie | |
Weiß | |
Borosilikatglas | |
2,37 in. | |
0,67 oz. | |
Polypropylen | |
61 mm | |
Szintillationsfläschchen | |
Ja |
1,12 in. | |
28 mm | |
20 ml | |
In Schrumpffolie verpacktes Tablett | |
20 mL | |
Mit Schraubverschluss | |
100/Karton (Fläschchen), 100/Beutel (Kappe) | |
GPI 22-400-konform |