Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, Glass, 20mL
Made from WHEATON 180 low potassium borosilicate glass that conforms to ASTM E 438 , and Class A requirements. Background counts are consistent and low, and ultraviolet transmission is high.
401.00 CHF - 447.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
Material | Borosilikatglas |
Volumen (metrisch) | 20 mL |
Anzahl pro Karton | 500 |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12447341
|
DWK Life Sciences
986591 |
Folie (Kappe) |
401.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12437341
|
DWK Life Sciences
986590 |
Geschäumtes Polyethylen (Kappe) |
447.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Available in two cap sizes (22-400 and 22-400), packed separately
- Caps and cap liners available in a variety of materials to meet your needs
- Dimensions (OD x H): 28mm x 61mm (with cap)
- Packaged in 5 utility trays, with each partition tray holding 100 vials
- Utility trays serve as a way to store your samples
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
500 | |
61 mm |
28 mm | |
20 mL | |
Polypropylen | |
24-400 |