Learn More
Grant Instruments™ Linear-Schüttelbad
Grant kombiniert Qualität und Design mit Temperaturstabilität und Funktionen, die Sie von einem linearen Schüttelbad für Ihr Labor erwarten.
2916.95 CHF - 3430.00 CHF
Spezifikation
Schüttelbewegung | Linear |
---|---|
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +5 bis 99 °C |
Enthält | Universalschale, Ablasshahn und Polycarbonat-Deckel |
Overtemperature or Low Liquid Shutoff | Verstellbar |
Geschwindigkeit | Bis 200 U/min |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Heizleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Heizleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15365802
|
Grant Instruments™
LSB12 |
12 L | 800 W (120/230) |
2916.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15395802
|
Grant Instruments™
LSB18 |
18 L | 1050/1400 W |
3430.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Grant kombiniert Qualität und Design mit Temperaturstabilität und Funktionen, die Sie von einem linearen Schüttelbad für Ihr Labor erwarten.
- Umgebungstemperaturbereich+5 bis 99 °C
- Stabilität: ±0.1 °C
- Auswahl zwischen zwei Modellen – 12 und 18 Liter
- Universaltablett und Polycarbonat-Deckel sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten
- Umfangreiche Auswahl an Schütteltabletts
- Ablasshahn zum bequemen Entleeren
- Vom Anwender einstellbarer Übertemperaturalarm – schützt die Proben
- Countdown-Timer mit akustischem Alarm – für präzise Reaktionszeiten (1 – 999 min)
- Zwei programmierbare Voreinstellungen für Temperatur und Schüttelverhalten
Spezifikation
Linear | |
Universalschale, Ablasshahn und Polycarbonat-Deckel | |
Bis 200 U/min | |
±0,1 °C | |
60 bis 90 mm (Flüssigkeit min/max) | |
120/230 V |
Umgebungstemperatur +5 bis 99 °C | |
Verstellbar | |
2 | |
±0,1 °C | |
120/230 V |