Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen mit linearem Barcode
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Kryoröhrchen mithilfe linearer Barcodes, die direkt auf der Seite der Röhrchen aufgedruckt sind.
254.00 CHF - 1960.00 CHF
Spezifikation
Material Polypropylen
RNase-frei Ja
Barcode Linearer Barcode
Einhandbedienung Ja
DNase-frei Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Sterilität Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Sterilität Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10205212
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5001-0012
2 mL 13,5 mm Steril 38,1 mm
377.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10758514
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5001-1020
1,5 ml 12 mm Steril 48 mm
612.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10738324
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5001-0020
2.0 ml 13,5 mm Steril 48,3 mm
399.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12813143
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
373420
1,8 mL 12.5mm Steril 48mm
1960.00 CHF
1800 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10317862
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
373530
1,8 ml 12,5 mm Nicht steril 48. mm
1960.00 CHF
1800 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10653513
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5001-0050
5 ml 13,5 mm Steril 92 mm
254.00 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einfachere Probenlagerung Thermo Scientific™ Nunc™ und Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen mit Barcode verfügen über einen direkt aufgedruckte Barcode, der zuverlässiger ist als eine Etikettenkennzeichnung. Wählen Sie unsere Standardprodukten oder fragen Sie nach individuellen Lösungen bezüglich Codetyp, Länge und Format.
  • Leicht lesbarer, direkt aufgedruckter schwarzer Barcode auf weißem Hintergrund für hohen Kontrast selbst bei Tiefsttemperaturen
  • Visuell lesbarer Code unter dem Barcode für einfache Probenidentifikation ohne Barcode-Lesegerät
  • Barcodes sind resistent gegen IPA, DMSO, 5 % Bleiche, 10 % Essigsäure und 10 % NaOH
  • Nicht-zytotoxische Rohstoffe für höhere Probensicherheit. Die zertifiziert DNAse- und RNAse-freien Röhrchen können für Genomik-Anwendungen eingesetzt werden.
  • Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie mit SAL 10-6
  • Geeignet für die Kühllagerung (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Linearer Barcode
Ja
Ja
Ja
Schraubverschluss
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Röhrchen mit linearem Barcode