Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen mit linearem Barcode
GREENER_CHOICE
Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Kryoröhrchen mithilfe linearer Barcodes, die direkt auf der Seite der Röhrchen aufgedruckt sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 5001-0050
195.58 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
182.88 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10653513
  • 254.00 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einfachere Probenlagerung Thermo Scientific™ Nunc™ und Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen mit Barcode verfügen über einen direkt aufgedruckte Barcode, der zuverlässiger ist als eine Etikettenkennzeichnung. Wählen Sie unsere Standardprodukten oder fragen Sie nach individuellen Lösungen bezüglich Codetyp, Länge und Format.
Eigenschaften:
  • Leicht lesbarer, direkt aufgedruckter schwarzer Barcode auf weißem Hintergrund für hohen Kontrast selbst bei Tiefsttemperaturen
  • Visuell lesbarer Code unter dem Barcode für einfache Probenidentifikation ohne Barcode-Lesegerät
  • Barcodes sind resistent gegen IPA, DMSO, 5 % Bleiche, 10 % Essigsäure und 10 % NaOH
  • Nicht-zytotoxische Rohstoffe für höhere Probensicherheit. Die zertifiziert DNAse- und RNAse-freien Röhrchen können für Genomik-Anwendungen eingesetzt werden.
  • Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie mit SAL 10-6
  • Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13,5 mm
Nicht autoklavierbar
Konisch
Außen
92 mm
10
Linearer Barcode
Steril
Ja
Polyethylen
Ja
Schraubverschluss
0.5 Zoll
5 ml
Polypropylen
3,5 in.
250
Ja
Nalgene™
Nein
250/Karton
0,169 oz.
88,9 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer426713 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog Number5001-0050
Chargennummer426535 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/03/2025 Catalog Number5001-0050
Chargennummer425380 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/03/2025 Catalog Number5001-0050
Chargennummer1277109 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/02/2020 Catalog Number5001-0050
Chargennummer1277109 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number5001-0050
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Röhrchen mit linearem Barcode > 5 ml Fassungsvermögen; AD x H:0,5 x 3,50 in.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.