Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen mit linearem Barcode
GREENER_CHOICE
Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Kryoröhrchen mithilfe linearer Barcodes, die direkt auf der Seite der Röhrchen aufgedruckt sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 5001-0020
307.23 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
287.28 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10738324
  • 408.00 CHF / 500 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Einfachere Probenlagerung Thermo Scientific™ Nunc™ und Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen mit Barcode verfügen über einen direkt aufgedruckte Barcode, der zuverlässiger ist als eine Etikettenkennzeichnung. Wählen Sie unsere Standardprodukten oder fragen Sie nach individuellen Lösungen bezüglich Codetyp, Länge und Format.
Eigenschaften:
  • Leicht lesbarer, direkt aufgedruckter schwarzer Barcode auf weißem Hintergrund für hohen Kontrast selbst bei Tiefsttemperaturen
  • Visuell lesbarer Code unter dem Barcode für einfache Probenidentifikation ohne Barcode-Lesegerät
  • Barcodes sind resistent gegen IPA, DMSO, 5 % Bleiche, 10 % Essigsäure und 10 % NaOH
  • Nicht-zytotoxische Rohstoffe für höhere Probensicherheit. Die zertifiziert DNAse- und RNAse-freien Röhrchen können für Genomik-Anwendungen eingesetzt werden.
  • Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie mit SAL 10-6
  • Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13,5 mm
Nicht autoklavierbar
Konisch
Außen
500
Ja
Nalgene™
Nein
500/Karton
0,0676 oz.
47,75 mm
Nalgene Kryo-Fläschchen mit linearem Barcode (Tintendrucker, Code 128)
2.0 ml
Polypropylen
48,3 mm
25
Linearer Barcode
Steril
Ja
Polyethylen
Ja
Schraubverschluss
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer425872 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/03/2025 Catalog Number5001-0020
Chargennummer425382 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/03/2025 Catalog Number5001-0020
Chargennummer1277112 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/02/2020 Catalog Number5001-0020
Chargennummer1277112 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number5001-0020
Chargennummer1272719 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number5001-0020
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Röhrchen mit linearem Barcode > 2 ml Fassungsvermögen; AD x H:0,5 x 1,88 in.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.