Learn More
(-)-Limonen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10387640
Zum Warenkorb hinzufügen
(-)-Limonen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10387640
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10387640
Marke: Thermo Scientific Acros 179395000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5989-27-5, 10191-41-0
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
MDL-Nummer MFCD00062991
InChI-Schlüssel XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Synonym d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limoneneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Limonene
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -74.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8405g/mL
Siedepunkt 175.4°C to 176.0°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4700 to 1.4740
Menge 500 mL
UN-Nummer 2052
Beilstein 05, 133
Merck Index 14, 5493
Relative Dichte 0.8405
Spezifischer Drehzustand +106.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Spezifische Drehung + 106.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol
IUPAC-Name (4R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-en
Viskosität 0.846 mPa.s (25°C)
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberC22322.30
ChargennummerA0460633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog NumberC22322.30
ChargennummerA0449380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberC22322.30
ChargennummerA0435768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog NumberC22322.30
ChargennummerA0412011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog NumberC22322.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Limonene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
(-)-Limonen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >