Learn More
Fisherbrand™ Lids for Desiccator with nz 24/29
For use with desiccators with nz 24/29
Marke:  Fisherbrand™ 632415280152
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15574625
  • 109.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Exsikkatoren mit NS 24/29
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spezifikation
Spezifikation
215 mm
Typ: 150 mm
89 mm
Deckel
Exsikkator
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Lids for Desiccator with nz 24/29 > Typ: 150mm; Durchmesser: 215mm; Höhe: 89mm