Learn More
Labconco™ Glasdeckel für FreeZone™ Gefriertrocknungssysteme
Die Glasdeckel ersetzen den im Lieferumfang von FreeZone Gefriertrocknungssystemen enthaltenen Acryldeckel.
Marke:  Labconco™ 7439902
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12520857
  • 850.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
Die Glasdeckel ersetzen den im Lieferumfang von FreeZone Gefriertrocknungssystemen enthaltenen Acryldeckel.
Der Glasdeckel ersetzt den Acryldeckel, der im FreeZone 4.5 Liter-Gefriertrocknungssystem enthalten ist, durch eine integrierte Trocknungskammer mit 10 Anschlüssen. Bietet zusätzlichen Schutz vor Lösungsmitteln und korrosiven Stoffen wie z. B. Acetonitril, die Acryl angreifen. Inklusive Neoprendichtung.
Spezifikation
Spezifikation
Kammerdeckel
Glas
Bietet zusätzlichen Schutz vor Lösungsmitteln und korrosiven Stoffen wie z. B. Acetonitril, die Acryl angreifen
0.25 Zoll Kunststoffabdeckung und schwarze Neoprendichtung
35,56 cm
1,6 kg
6, 12, 18 l
Groß
FreeZone™ 6, 12 und 18 l Tiefkühl-Trockensystem-Kollektorkammern oder 16-Fach-Trockenkammer
14 Zoll
3.5 lbs.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Glasdeckel für FreeZone™ Gefriertrocknungssysteme > Durchmesser: 14 Zoll; Dicke: 0.5 Zoll; 0.25 Zoll Kunststoffabdeckung und schwarze Neoprendichtung