Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, human, non-targeting, with GFP
gRNAs zur Negativkontrolle: sind für Screening-Anwendungen zur Festlegung von Schwellenwerten für die Bestimmung positiver Ergebnisse unerlässlich.
Marke: Invitrogen™ A32831
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Beschreibung
gRNAs zur Negativkontrolle: sind für Screening-Anwendungen zur Festlegung von Schwellenwerten für die Bestimmung positiver Ergebnisse unerlässlich.
Das Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negativkontroll-Lentivirus mit GFP, human, scrambled, enthält eine gRNA-Sequenz ohne Sequenzhomologie für eine bestimmte Region des menschlichen Genoms.Dieses Konstrukt exprimiert auch emGFP, um einen visuellen Readout der erfolgreichen Transduktion zu liefern, der zur Bestimmung der Multiplicity of Infection (MOI) verwendet werden kann.
Das Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negativkontroll-Bibliothek, human, chiffriert, enthält eine gRNA-Sequenz ohne Sequenzhomologie für eine bestimmte Region des menschlichen Genoms. Dieses Konstrukt exprimiert auch emGFP, um einen visuellen Readout der erfolgreichen Transduktion zu liefern, der zur Bestimmung der Multiplicity of Infection (MOI) verwendet werden kann.
Spezifikation
Lagerung im Ultra-Tiefkühlgerät (–68 °C bis –85 °C). | |
Rörchen | |
gRNA | |
Genom-Editierung | |
gRNA | |
1 ml |
Lentiviral | |
Negativkontrolle | |
Human | |
LentiArray™ | |
U6 | |
Trockeneis |