Learn More
Fisherbrand™ Reinigungstuch für Linsen
Für die Reinigung optischer Linsen.
3.01 CHF - 1635.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungstuch für Linsen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung verschiedener optischer Linsen (Objektive, Binokulare, Lupen, Gläser etc.), Reinigung optischer Faserfilamente |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11774566
|
Fisherbrand™
0913F00021 |
100 x 80 mm | 25 Bögen | N/A | N/A | N/A | |||||
15555669
|
Fisherbrand™
OP13L0810L |
100 x 80 mm | 50 Sheets | N/A | N/A | N/A | |||||
11784566
|
Fisherbrand™
0913F00022 |
135 x 95 mm | 25 Bögen | N/A | N/A | N/A | |||||
11769925
|
Fisherbrand™
0913F00024 |
150 x 100 mm | 100 Blatt |
71.60 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11779925
|
Fisherbrand™
0913F00028 |
300 x 200 mm | 100 Blatt |
66.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11730565
|
Fisherbrand™
0913F00023 |
170 x 135 mm | 500 Blatt |
49.25 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11740565
|
Fisherbrand™
0913F00026 |
190 x 135 mm | 500 Blatt |
67.35 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11750565
|
Fisherbrand™
0913F00035 |
540 x 380 mm | 500 Blatt | N/A | N/A | N/A | |||||
11517362
|
Fisherbrand™
0913F00032 |
135 x 95 mm | 50 Blatt |
13.46 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Sehr dünnes Papier
- Aus 100 % Manilafasern
- Nicht flauschig
- Gewicht: 12 g/m2
Verwendung
- Reinigen verschiedener optischer Linsen
- Reinigung von Lichtleiterfasern
Spezifikation
Reinigungstuch für Linsen | |
Reinigung verschiedener optischer Linsen (Objektive, Binokulare, Lupen, Gläser etc.), Reinigung optischer Faserfilamente |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reinigungstuch für Linsen