Learn More
Fisherbrand™ Reinigungstuch für Linsen
Für die Reinigung optischer Linsen.
Marke:  Fisherbrand™ 0913F00022
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11784566
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr dünnes Papier
  • Aus 100 % Manilafasern
  • Nicht flauschig
  • Gewicht: 12 g/m2
Verwendung
  • Reinigen verschiedener optischer Linsen
  • Reinigung von Lichtleiterfasern
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungstuch für Linsen
Reinigung verschiedener optischer Linsen (Objektive, Binokulare, Lupen, Gläser etc.), Reinigung optischer Faserfilamente
25 Bögen
135 x 95 mm
Manilla
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reinigungstuch für Linsen > Abmessungen: 135x95 mm; Menge: 25 Bögen