Learn More
KD Scientific Legato Spritzenpumpen
Vom Anwender definierbare Flussraten mit wählbaren Zielvolumen oder Zeitvorgaben zur Steuerung des gesamten Infusionsvolumens
Marke:  KD Scientific 788200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11975576
  • 3325.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Fasst eine oder zwei Spritzen von 0,5 μl bis 140 ml
  • 6.400 Mikroschritte pro eine Umdrehung der Einstellschrauben
  • Hochauflösender Farb-Touchscreen
  • Echtzeituhr
  • Beispiellose Anwenderfreundlichkeit
  • Touchpad-“Sperr”-Funktion
  • LED-Leuchte an der Vorderseite
  • Vollmetallgehäuse
  • Integrierter Spritzentisch
  • Bis zu 75 lb. lineare Kraft
  • Fortschrittliche Mikrostepping-Verfahren
  • Integrierte RS-485-Schnittstelle
  • USB-Anschluss
  • E/A- und TTL-Schnittstelle
  • Kontinuierliche Funktionsweise:
  • Staurand
Certifications
CE-Kennzeichnung, UL-gelistet, CSA, WEE, CB-Schema, EU RoHS
Spezifikation
Spezifikation
100/240 V
0.5 μl bis 140 ml
RS232 - 9-poliges D-Sub-Verbindungsstück, RS485 - IEEE-1394 6 POS, USB-Typ B, E/A und TTL - 15-poliges D-Sub-Verbindungsstück
34 kg
Stahl
-10 bis 70 °C
10.45 lbs.
8.89 x 25.4 x 27.94 cm (3.5 x 10 x 11 in.)
TFT
2
11 in.
3.5 Zoll
10 Zoll
40 °C
5 bis 220.97 ml/min
CE-, UL-, CSA-, WEE-, CB-Zertifizierung, EU RoHS
Mikroprozessor, mit Mikroschritten (0.062)
75 lb
± 0.05 %
Legato 200 Spritzenpumpe
5 kg
100/240 V, 50/60 Hz
± 0.35 %
50/60 Hz
28 cm
9 cm
25.4 cm
4 °C