Learn More
Blei(II)-acetat-Trihydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379.30 g/mol
33.06 CHF - 258.29 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 6080-56-4 |
---|---|
Summenformel | C4H12O7Pb |
Molekulargewicht (g/mol) | 379.30 |
MDL-Nummer | MFCD00150023 |
InChI-Schlüssel | MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate |
PubChem CID | 22456 |
ChEBI | CHEBI:33112 |
SMILES | O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10506802
|
Thermo Scientific Acros
423840250 |
25 g | Kunststoffflasche |
33.06 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10639104
|
Thermo Scientific Acros
423841000 |
100 g | Kunststoffflasche |
36.38 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10464321
|
Thermo Scientific Acros
423845000 |
500 g | Kunststoffflasche |
75.68 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10629104
|
Thermo Scientific Acros
423840025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
258.29 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
6080-56-4 | |
379.30 | |
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L | |
22456 | |
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C4H12O7Pb | |
MFCD00150023 | |
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate | |
CHEBI:33112 |
Spezifikation
Lead(II) acetate trihydrate | |
6080-56-4 | |
Kristalle oder kristallines Pulver | |
C4H12O7Pb | |
MFCD00150023 | |
15, 5452 | |
Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol, freely soluble in glycerol | |
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
379.30 | |
CHEBI:33112 | |
≥99% | |
Decomposes information: >100°C |
75.0°C | |
Weiß | |
99.0 to 103% (Complexometry) | |
(CH3CO2)2Pb·3H2O | |
01,532; 02,233; 04,276 | |
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate | |
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-Blei(2+)-diacetat-Trihydrat | |
22456 | |
379.33 | |
ACS-Reagenz | |
13.1 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann bei Verschlucken die Organe schädigen, bei längerer oder wiederholter Exposition.
Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Satz
Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Bei VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
BEI EINATMEN:
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OF8050000
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.