Learn More
Micronova™ Lead-Free Cleanroom Autoclave Tape
This lead-free autoclave indicator tape is a proven method of positively confirming completion of the sterilization cycle in both gravity discharge and vacuum autoclaves.
Marke: Micronova™ AUTOPC-1PK
28.98 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Microonova bleifreie Autoklavier-Indikatorband ist ein einfach zu handhabendes, gesättigtes Krepppapierband mit synthetischem Polyisopren-Klebstoff und grünen Indikatorlinien, die sich bei Erreichen des richtigen Dampfdrucks und der richtigen Temperatur in Schwarz ändern.
- Bleifreie Tintenstriche, können nicht abgerieben werden
- Haftet am Kontaktpunkt und bleibt durch Frischdampfdruck an seinem Platz
- Für die Verwendung in Schwerkraftentladung und Vakuumautoklaven
- Die aufgedruckten Striche können nicht abgerieben werden und keine Instrumente verschmutzen
- Entfernt schnell und einfach
- Einfach zu handhaben, latexfrei
- Aufgewickelt auf einem 3 in. Kunststoffkern für den Einsatz im Reinraum
- Zertifikate: RoHS-konform
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Unsteril | |
60 °F bis 80 °F | |
58,9 x 25,4 mm (60 yd x 1 in.) | |
58,9 m | |
25,4 mm |
Synthetisch | |
Papier | |
Indikatorband für Dampfsterilisationszyklen. | |
16 °C bis 27 °C | |
60 yd. (2,01 m) | |
1 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
049394-000 | Konformitätsbescheinigung | 20/05/2025 | AUTOPC-1PK |
049145-000 | Konformitätsbescheinigung | 20/05/2025 | AUTOPC-1PK |
048999-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/04/2025 | AUTOPC-1PK |
048395-000 | Konformitätsbescheinigung | 17/03/2025 | AUTOPC-1PK |
048109-000 | Konformitätsbescheinigung | 25/02/2025 | AUTOPC-1PK |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24261Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 54%