Learn More
Micronova™ Lead-Free Cleanroom Autoclave Tape
This lead-free autoclave indicator tape is a proven method of positively confirming completion of the sterilization cycle in both gravity discharge and vacuum autoclaves.
30.50 CHF - 44.70 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Synthetisch |
Farbe | Naturfarben |
Material | Papier |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16504522
![]() |
Micronova™
AUTOPC-2PK |
2 in. |
44.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16594512
![]() |
Micronova™
AUTOPC-1PK |
1 in. |
30.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The Micronova Lead-Free Autoclave Indicator Tape is an easy to handle, saturated crepe paper tape with synthetic polyisoprene adhesive and green indicator lines that change to black when proper levels of steam pressure and temperature have been achieved.
- Lead-free ink indicator lines cannot be rubbed off
- Adheres on contact and stays in place through live steam pressure
- For use in gravity discharge and vacuum autoclaves
- Printed lines cannot be rubbed off and will not contaminate instruments
- Removes quickly and easily
- Easy to handle, Latex-free
- Wound on a 3 in. plastic core for cleanroom use
- Certifications: RoHS Compliant
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Unsteril | |
60 °F bis 80 °F | |
60 yd. (2,01 m) |
Synthetisch | |
Papier | |
Indikatorband für Dampfsterilisationszyklen. | |
16 °C bis 27 °C | |
58,9 m |