Learn More
Buerkle™ Allzweckdosen aus LDPE, quadratisch
Buerkle™ rechteckige Polyethylen-Allzweckboxen sind für die Lagerung, Verpackung, Probeentnahme, Probenahme und den Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und gefrorenen Waren vorgesehen.
3.55 CHF - 13.40 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp | Press-in Lid |
---|---|
Farbe | Transparent |
Material | Polyethylen |
Form | Quadratisch |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung, Verpackung, Probenahme und Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und Tiefkühlprodukten |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10096471
|
Buerkle™
6250-0500 |
500 ml | 103 x 103 x 64 mm |
3.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10475582
|
Buerkle™
6250-1000 |
1000 mL | 103 x 103 x 127 mm |
4.72 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10659012
|
Buerkle™
6250-1001 |
1000 mL | 208 x 103 x 64 mm |
10.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10310642
|
Buerkle™
6250-2000 |
2000 mL | 208 x 208 x 64 mm |
10.57 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10023373
|
Buerkle™
6250-2300 |
2000 mL | 255 x 103 x 94 mm |
9.37 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10390682
|
Buerkle™
6250-3300 |
3200 mL | 208 x 208 x 94 mm |
13.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10770583
|
Buerkle™
6250-1500 |
1500 mL | 208 x 103 x 94 mm |
9.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Tiefkühlwaren von -40 °C bis zu +95 °C (kurzzeitig)
- Ideale Raumnutzung, stapelbar
- Komplett mit Einpressdeckel
- Farbe: transparent
- Gefriergeeignet
- Glatte Oberfläche, keine Nut
Spezifikation
Press-in Lid | |
Polyethylen | |
Zur Lagerung, Verpackung, Probenahme und Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und Tiefkühlprodukten | |
Allzweckbox |
Transparent | |
Quadratisch | |
Eindrückdeckel |