Learn More
Azlon™ runde LDPE-Enghalsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
30 ml
60 mL
60 ml
100 mL
100 ml
125 mL
125 ml
150 mL
150 ml
250 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
1000 ml
2000 mL
2000 ml
Beschreibung
Diese lichtdurchlässigen, flexiblen Kunststoffflaschen eignen sich zur Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme in verschiedensten Anwendungsbereichen.Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus LDPE sind strapazierfähig und langlebig.
- Durchscheinende, flexible Flaschen aus LDPE mit Schraubverschluss aus Polypropylen
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-Bestimmungen
- Chargenzertifikat zum Online-Download verfügbar
- Großpackungen enthalten gleiche Anzahl von Flaschen und Kappen, getrennt verpackt
- Gute allgemeine chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
Material | LDPE |
Menge | 10/Packung |
Verschlussfarbe | Durchscheinend |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Eng |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 140 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ runde LDPE-Enghalsflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur