Learn More
Julabo™ LC6 Temperaturregler erfuellt temperatur
Julabo LC-6 Labortemperaturregler erfüllen temperaturabhängige Mess-, Steuer-, Regel-, Sicherheits- und Überwachungsaufgaben
Marke:  Julabo™ 9700160
Artikelnummer. 10344161
  • 3125.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PID-Temperatursteuerung
  • Große und helle LED-Anzeige
  • Ständige Anzeige von Soll- und Ist-Werten
  • Spritzwassergeschützte Tastatur
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung
  • RS-232-Schnittstelle
  • Analoger Programmiereingang und Temperaturschreiber-Ausgang
  • Anschlüsse für 3 Pt100-Sensoren (Arbeitssicherheit)
Spezifikation
Spezifikation
Warnfunktion für hohe und niedrige Temperaturen mit Intervallton
18 x 21 x 18 cm
LC6
LCD, LED
230/50-60/14 Weitere Spannungsvarianten erhältlich
-100 °C bis +400 °C
Erhitzen: 2 kW
4 kg
Labor-Temperaturregler
Dokumentation
Datasheets
Name des Produkts
Julabo™ LC6 Temperaturregler erfuellt temperatur > Temperaturbereich: -100 bis +400