Learn More
Memmert™ 4–20 mA Stromschleifenschnittstelle für UF750plus, Istwert
Temperaturausgang für externe Temperaturüberwachung.
Marke:  Memmert™ UF750plusV3
Artikelnummer. 17529625
  • 216.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturregler-Istwert
Spezifikation
Spezifikation
UF750plus Ofen
Stromschleifenschnittstelle
4 bis 20 mA
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ 4–20 mA Stromschleifenschnittstelle für UF750plus, Istwert > Kann verwendet werden mit: UF750plus