Learn More
Axygen™ Axygen™ Spitzennachfüllsystem, leere Gestelle
Einfach zu beladende Nachfüllgestelle für das Axygen Spitzen-Nachfüllsystem. Zur Verwendung mit P2/P10 Gilson- und 200 μl-Universaleinsätzen.
Marke: Axygen™ RFL-R-1200
41.36 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Axygen Nachfüllsystem für Spitzen enthält ein langlebiges Nachfüllgestell, das leicht von Hand nachgefüllt werden kann und autoklavierbar ist.Diese durchscheinenden Gestelle verfügen über farbcodierte Einsätze zur Identifizierung der Spitzen und sind zertifiziert RNase-/DNase-frei.Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und in Großpackungen oder Gestellen verpackt.
- RFL-R eignet sich sowohl für die 10 μl- als auch für 200 μl-Nachfülleinsätze
- RFL-R-1200 ist für 1200 μl Nachfülleinsätze geeignet
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogenisch
- Das durchscheinend Gestell ermöglicht eine problemlose Sicht auf die Spitzen
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine einfachen Identifikation der Spitzen
Spezifikation
Leeres Wiederauffüllgestell mit Deckel | |
Unsteril | |
RFL-R-1200 |
Durchsichtig | |
P2/P10 Gilson-Form und 200 μl-Universaleinsätze | |
10 Gestelle/Packung, 3 Packungen/Karton |