Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, aus laminiertem Polyester
4.35 CHF - 13.70 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Material | Polyester |
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10412034
|
Brady™
257508 |
100 mm | Spontane Zündung 4 |
4.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11724874
|
Brady™
257510 |
100 mm | Brennbar wenn nass 4 | N/A | |||||
10694915
|
Brady™
257509 |
200 mm | Spontane Zündung 4 | N/A | |||||
10214894
|
Brady™
257507 |
200 mm | Entzündlicher Feststoff 4 |
6.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11734874
|
Brady™
257511 |
200 mm | Brennbar wenn nass 4 | N/A | |||||
11794884
|
Brady™
257577 |
297 mm | Brennbar wenn nass 4 | N/A | |||||
11764884
|
Brady™
257574 |
297 mm | Hochentzündliche Flüssigkeit 3 |
13.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11784884
|
Brady™
257576 |
297 mm | Spontane Zündung 4 | N/A | |||||
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen | |
-40 °C bis 110 °C | |
Transportschild |
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
0,024 mm | |
Diamantförmig |