Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, aus laminiertem Polyester
Marke:  Brady™ 257508
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10412034
  • 4.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
ISO 7010
Glanz
Je 1
Laminiertes Polyester
100 mm
100 mm
Diamantförmig
Transportschild
ADR 4.2-100*100-B7541
Polyester
Dauerhaftes Acryl
Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
0,024 mm
-40 °C bis 110 °C
Spontane Zündung 4
Rot auf weiß