Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, aus laminiertem Polyester
Marke: Brady™ 257507
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010 | |
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
200 mm | |
200 mm | |
Diamantförmig | |
Transportschild |
ADR 4.1-200*200-B7541 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Entzündlicher Feststoff 4 | |
Rot auf weiß |