Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, aus laminiertem Polyester
Marke: Brady™ 257576
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
Pipemarkers and safety signs | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Spontane Zündung 4 | |
Rot auf weiß |
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
297 mm | |
297 mm | |
Diamantförmig | |
Transportschild |