Learn More
Corning™ Lambda™ Plus 8-Channels Pipettor, Calibration 3x10 STD
Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
Marke: Corning™ 4080-STD
636.50 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Lambda Plus-Pipetten zeichnen sich durch eine sanfte Kolbenbewegung und extrem niedrige Pipettierkräfte aus. Die Lautstärke kann durch Drehen des Daumenrads oder der Kolbentaste eingestellt werden, und ein Verriegelungsmechanismus verhindert versehentliches Wechseln. Die Lambda Plus-Pipetten wurden so konzipiert, dass sie auch nach wiederholtem Gebrauch und Autoklavieren ihre Kalibrierung beibehalten. Schlüssel im Lieferumfang jeder Pipette für einfache Kalibrierung vor Ort
- Vorkalibrierter Pipettierer wird mit ISO 17025-Zertifikat geliefert
- TESTVERFAHREN 4 Messungen bei 3 Volumina (Nennvolumen, 50 % des Nennvolumens, 10 % des Nennvolumens oder Mindestvolumen)
- Werkseitig auf die strengen ISO 8655-Normen kalibriert – 3 Jahre Garantie
- Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
- Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
- Einstellbarer Spitzenabwurf
- Genauigkeit (%) ±12 bis ±1,5
- Präzision (%) <6,0 bis <0,7
Spezifikation
ISO17025 | |
Universal-Pipettenspitze | |
Lambda™ Plus | |
1 bis 10 μl | |
3 Jahre |
Autoklavierbar | |
8 | |
Mehrkanalpipette | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%