Learn More
Thermo Scientific™ Labtip Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Standard-Pipettenspitzen für die allgemeinen Erfordernisse beim Flüssigkeitstransfer.
Marke:  Thermo Scientific™ 94300110
386.88 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 12306582
  • 536.00 CHF / 25000 Stück
Lager vorrätig
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Thermo Scientific™ Labtip Standard-Pipettenspitzen sind aus 100 % reinem Polypropylen gefertigt. Diese Spitzen sind in Größen zu 10, 200, 300 und 1000 μl erhältlich. Erhältlich in transparent (10 μl und 300 μl), gelb (200 μl) und blau (1000 μl). Diese Spitzen sind für den allgemeinen Laborgebrauch bei zahlreichen Anwendungen zum Flüssigkeitstransfer geeignet.
Vorteile der Labtip Pipettenspitzen:
  • In Labors meist verwendete Größen: 10, 200, 300 und 1.000 μl
  • Spitzen ohne Filter unentbehrlich für allgemeine Laboranwendungen
  • Nicht-sterile Verpackung als Rack oder lose Großpackung
Erhältliche Verpackungen:
  • Rack, nicht-steril – 96 Spitzen/Tablett, 10 Tabletts/Packung
  • Lose – 1.000 Spitzen/Beutel
  • Lose – 25.000 Spitzen/Beutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Labtip 200
Ungefiltert
Gelb
Bulk
Thermo Scientific™ Finnpipette™
Reines Polypropylen
200 μl
Unsteril
4,9 cm
25,000 tips/bag
LabTip
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer22299D0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/11/2024 Catalog Number94300110
Chargennummer22191D0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/10/2024 Catalog Number94300110
Chargennummer22325D0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/01/2024 Catalog Number94300110
Chargennummer22259D0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/11/2023 Catalog Number94300110
Chargennummer22249D0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/11/2023 Catalog Number94300110
Special Offers
Special Offers
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!
    Aktionscode: 25076
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    44
    Stunden
    2
    Minuten
    15
    Sekunden
    8
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Labtip Pipettenspitzen >