Learn More
Laborpufferlösung, pH 7,00, grün, Reagecon™
BIOPHARMA
Für pH-Wert-Messungen im Labor Reagecon™ Labor-Pufferlösung, pH 7,00, grün wird bei 20 °C bis zu einer Genauigkeit von ± 0,02 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer ist speziell formuliert, um seine Stabilität zu gewährleisten, und wird mit einem detaillierten Analysenzertifikat geliefert.
Marke:  Reagecon 90513
Artikelnummer. 11776388
  • 53.55 CHF / 250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Reagecon produziert das weltweit umfassendste Sortiment an pH-Reagenzien, die für alle Anforderungen von Endanwendern ausgelegt sind. Dieser Laborpuffer wird gemäß strenger Spezifikationen mit einer längeren Haltbarkeit hergestellt und mit einem detaillierten Analysenzertifikat sowie ausführlichem Etikett geliefert. Er ist zur einfacheren Erkennbarkeit farbkodiert.
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Grün
Flüssig
Merkmal
100 °C
7
250 ml
Fully miscible in water
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer725C25A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number90513
Chargennummer725C24D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog Number90513
Chargennummer725C24B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog Number90513
Chargennummer1423046 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/03/2025 Catalog Number90513
Chargennummer1418310 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/01/2025 Catalog Number90513
Name des Produkts
Laborpufferlösung, pH 7,00, grün, Reagecon™ > Menge: 250 ml