Learn More
Heathrow Scientific™ Labor-Notizbücher
GREENER_CHOICE
Record research data, experimental procedures, and design ideas. Laboratory Notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
Marke:  Heathrow Scientific™ HS8610D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11304045
  • 3100.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nummerierte, säurefreie Seiten
  • Bietet Platz für den Titel, Projektnummer, Buchnummer, Datum und Zeugenunterschrift
  • Linierte Notizbücher verfügen über mittelbreit linierte Seiten für einfache Berichterstellung
  • Die Einbände für alle Versionen sind wasserdicht und chemikalienbeständig
  • Abmessungen: 218 x 281 mm
Spezifikation
Spezifikation
Säurefreies Papier;
8,5 in.
Rot
11 x 8.5 in. (281 x 218 mm)
281 mm
Laboratory Notebook
Ja
11 in.
Rot
218 mm
200
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Labor-Notizbücher > Laboratory Notebooks; Ruled: Lined; Pages: 200 Pages; Color: Red