Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Tiegeldeckel aus Nickel
Mit Nickel-Tiegeldeckeln erzielen Sie optimale Ergebnisse während des Heizprozesses und verringern das Risiko, dass heiße Materialien aus einem offenen Tiegel spritzen. Clifton™ Nickel-Tiegeldeckel sind eine ideale Alternative für Schmelzverfahren, bei denen Zirkonium oder andere Metalle nicht verwendet werden können.
9.55 CHF - 20.00 CHF
Spezifikation
Material Nickel
Max. Temperatur (metrisch) 350 °C
Menge 1 Stück
Product Type Deckel für Labortiegel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11449579
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
44
20 mm
9.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11479579
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
47
35 mm
13.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11489579
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
48
40 mm
14.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11499579
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
49
45 mm
16.65 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11409589
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
50
50 mm
17.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11419589
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
51
60 mm
20.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet eine Abdeckung für Tiegel
  • Verhindert das Austreten von heißem Material aus dem offenen Tiegel während des Heizvorgangs
  • Der Deckel kann einfach mit Laborzangen aus Edelstahl oder Nickel entfernt werden 
  • Bildet in oxidierenden Atmosphären von 400 °C bis 600 °C eine fest haftende Oxidschicht
  • Nickel, das für die Verwendung in Fusionen geeignet ist, bei denen Zirkonium oder andere Metalle nicht verwendet werden können.
Spezifikation
Spezifikation
Nickel
350 °C
1 Stück
Deckel für Labortiegel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ Tiegeldeckel aus Nickel