Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Tiegeldeckel aus Nickel
Mit Nickel-Tiegeldeckeln erzielen Sie optimale Ergebnisse während des Heizprozesses und verringern das Risiko, dass heiße Materialien aus einem offenen Tiegel spritzen. Clifton™ Nickel-Tiegeldeckel sind eine ideale Alternative für Schmelzverfahren, bei denen Zirkonium oder andere Metalle nicht verwendet werden können.
Marke: Nickel Electro™ 49
Beschreibung
- Bietet eine Abdeckung für Tiegel
- Verhindert das Austreten von heißem Material aus dem offenen Tiegel während des Heizvorgangs
- Der Deckel kann einfach mit Laborzangen aus Edelstahl oder Nickel entfernt werden
- Bildet in oxidierenden Atmosphären von 400 °C bis 600 °C eine fest haftende Oxidschicht
- Nickel, das für die Verwendung in Fusionen geeignet ist, bei denen Zirkonium oder andere Metalle nicht verwendet werden können.
Spezifikation
Nickel | |
1 Stück | |
Deckel für Labortiegel |
350 °C | |
45 mm |