Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Tiegeldeckel aus Nickel
Mit Nickel-Tiegeldeckeln erzielen Sie optimale Ergebnisse während des Heizprozesses und verringern das Risiko, dass heiße Materialien aus einem offenen Tiegel spritzen. Clifton™ Nickel-Tiegeldeckel sind eine ideale Alternative für Schmelzverfahren, bei denen Zirkonium oder andere Metalle nicht verwendet werden können.
Marke:  Nickel Electro™ 47
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11479579
  • 13.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Bietet eine Abdeckung für Tiegel
  • Verhindert das Austreten von heißem Material aus dem offenen Tiegel während des Heizvorgangs
  • Der Deckel kann einfach mit Laborzangen aus Edelstahl oder Nickel entfernt werden 
  • Bildet in oxidierenden Atmosphären von 400 °C bis 600 °C eine fest haftende Oxidschicht
  • Nickel, das für die Verwendung in Fusionen geeignet ist, bei denen Zirkonium oder andere Metalle nicht verwendet werden können.
Spezifikation
Spezifikation
Nickel
1 Stück
Deckel für Labortiegel
350 °C
35 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ Tiegeldeckel aus Nickel > Durchmesser:35mm