Learn More
Labconco™ Röhrchenhalter für Fast-Freeze™ und Lyph-Lock™ Behälter
Hält die Röhrchen aufrecht für die Gefriertrocknung.
326.00 CHF
Spezifikation
Typ Röhrchenhalter
Kapazität (metrisch) 750, 900 ml
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hält die Röhrchen aufrecht
Zur Verwendung mit (Geräte) 900 ml oder größere fast freeze™ Kolben und 750 ml oder größere Lyph-Lock-Kolben
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10316372
Unterlagen ansehen
Labconco™
7442700
5 in. 13,9 cm
326.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10123292
Unterlagen ansehen
Labconco™
7442600
5,6 in. 14,4 cm
326.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hält die Röhrchen aufrecht für die Gefriertrocknung.
Hält die Röhrchen in Schnellfrosterkolben mit 900 ml oder darüber und in Lyph-Lock-Kolben mit 750 ml oder darüber in aufrechter Position Aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchenhalter
Edelstahl
900 ml oder größere fast freeze™ Kolben und 750 ml oder größere Lyph-Lock-Kolben
8,33 cm
0,5 kg
750, 900 ml
Hält die Röhrchen aufrecht
3.5 Zoll
0.5 lbs.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Röhrchenhalter für Fast-Freeze™ und Lyph-Lock™ Behälter