Learn More
Labconco™ Röhrchenhalter für Fast-Freeze™ und Lyph-Lock™ Behälter
Hält die Röhrchen aufrecht für die Gefriertrocknung.
Marke:  Labconco™ 7442600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10123292
  • 326.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hält die Röhrchen aufrecht für die Gefriertrocknung.
Hält die Röhrchen in Schnellfrosterkolben mit 900 ml oder darüber und in Lyph-Lock-Kolben mit 750 ml oder darüber in aufrechter Position Aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchenhalter
Edelstahl
900 ml oder größere fast freeze™ Kolben und 750 ml oder größere Lyph-Lock-Kolben
8,33 cm
14,4 cm
0,5 kg
750, 900 ml
Hält die Röhrchen aufrecht
3.5 Zoll
5,6 in.
0.5 lbs.