Learn More
Labconco™ Röhrchenhalter für Fast-Freeze™ und Lyph-Lock™ Behälter
Hält die Röhrchen aufrecht für die Gefriertrocknung.
Marke: Labconco™ 7442700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hält die Röhrchen aufrecht für die Gefriertrocknung.
Hält die Röhrchen in Schnellfrosterkolben mit 900 ml oder darüber und in Lyph-Lock-Kolben mit 750 ml oder darüber in aufrechter Position Aus EdelstahlSpezifikation
Röhrchenhalter | |
Edelstahl | |
900 ml oder größere fast freeze™ Kolben und 750 ml oder größere Lyph-Lock-Kolben | |
8,33 cm | |
13,9 cm | |
0,5 kg |
750, 900 ml | |
Hält die Röhrchen aufrecht | |
3.5 Zoll | |
5 in. | |
0.5 lbs. |