Learn More
Labconco™ Zusätzlicher Fallenbehälter und Einsätze für CentriVap™ System
Für den sekundären Schutz von Vakuumpumpen in Verdampfungssystemen
Marke: Labconco™ 7815000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für den sekundären Schutz von Vakuumpumpen in Verdampfungssystemen
- Kanister aus durchsichtigem Polypropylen mit Befestigungsklammer, 17 in. (43 cm)-PVC-Schläuche und zwei Klammern
- Der Kanister enthält die in der Tabelle aufgeführten Falleneinsätze
Spezifikation
CentriVap™ System | |
Radioisotopfalleneinsatz | |
4 lb. | |
1,8 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Zusätzlicher Fallenbehälter und Einsätze für CentriVap™ System > Radioisotopfalleneinsatz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur