Learn More
Ammoniak-Pufferlösung, Ammoniumchlorid/Ammoniak, pH-Wert 10, für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™
Ammoniumchlorid/Ammoniak, pH10, für die Komplexometrie
Marke: Honeywell Fluka 33582-6X1L
447.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24370" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Ammoniak-Pufferlösung | |
12125-02-9, 1336-21-6 | |
≥5.0000% | |
6 x 1 l | |
MFCD00145855 | |
UN2672 |
Ammoniumchlorid/Ammoniak, pH10, für die Komplexometrie | |
100 °C | |
≤10.0000% | |
Buffer | |
Poly-Flasche |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonia buffer solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium chloride, Ammonia, aqueous solution