Learn More
Labconco™ Probenblöcke für RapidVap™ Vakuum- und N2-Evaporationssysteme Artikelnummer.: 11781549
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Labconco™ Probenblöcke für RapidVap™ Vakuum- und N2-Evaporationssysteme
Artikelnummer. 11781549 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
10-ml-Röhrchen, 110
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10-ml-Röhrchen
170-ml-Röhrchen
23-ml-Röhrchen
50 ml-Szintillationsfläschchen
Anzahl Plätze:
26
48
69
110
Artikelnummer. 11781549
Marke: Labconco™ 7485800
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PTFE-beschichtete Aluminiumblöcke für die Verwendung mit RapidVap Vakuumverdampfungssystemen.
PTFE-beschichtete Aluminiumblöcke halten Glaswaren in RapidVap Vakuumverdampfungssystemen in Position. Für alle RapidVap Vakuumverdampfungssysteme ist ein Block erforderlich. Die Blöcke sind austauschbar. Kundenspezifische Blöcke für spezielle Glaswaren wie VOA-Fläschchen sind auf Anfrage erhältlich. Glaswaren erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
†Für Röhrchen bis zu der angegebenen maximalen Kapazität. Das tatsächliche Probenvolumen beträgt 66 bis 75 % der gesamten Röhrchenkapazität und hängt von der Röhrchenform, -höhe und der Vortexgeschwindigkeit ab.
‡Nur für Labconco Borosilikatröhrchen mit flachem Boden (siehe 16-315 und 78-79). Kann in RapidVap N2 Systemen auch Labconco Röhrchen mit Schaft verwenden (siehe 16-31573 bis -77 und16-317-17B, 17C).
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,51 in.
Durchmesser (metrisch) 1,3 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) RapidVap Vakuum- und N2-Verdampfungssystem
Aufnahmevermögen 10-ml-Röhrchen
Material PTFE-beschichtetes Aluminium
Anzahl Plätze 110
Typ Block
Volumen (metrisch) 10 ml
Gewicht (angloamerikanisch) 8 lb
Gewicht (metrisch) 3,6 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Probenblöcke für RapidVap™ Vakuum- und N2-Evaporationssysteme >