Learn More
Labconco™ Edelstahlgestelle für die RapidVap™ Vakuum- und N2-Evaporationssysteme
Artikelnummer. 11741559 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
170 mL
600 mL
Die Edelstahlgestelle halten RapidVap Röhrchen aufrecht.
Die Edelstahlgestelle verfügen über acht Positionen, um RapidVap Röhrchen aufrecht zu halten. Zum Einsatz mit 600 ml-Röhrchen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) RapidVap Vakuum- und N2-Verdampfungssystem
Aufnahmevermögen 600 ml-Glasröhrchen
Material Edelstahl
Anzahl Plätze 8
Typ Röhrchengestell
Volumen (metrisch) 600 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb
Gewicht (metrisch) 0,9 kg