Learn More
Labconco™ RapidVap™ Vetex™ Trockenverdampfer
Artikelnummer. 15956150
Click to view available options
Stromstärke:
4 A
Zertifizierungen:
CE
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Steckertyp:
Schuko
Includes
Temperatursonde zur Überwachung der Block- oder Probentemperatur, eingebauter Entlüfter mit Gebläse, Abluftschlauch aus Polyethylen mit 183 cm (6 ft) oder 5 cm (2 inc) ID mit Klemme und 183 cm (6 ft.) langeflexible Polyethylenschläuche für die Stickstoffzufuhr mit John Guest™ Anschluss
Benötigt
Aluminiumblock, Probenröhrchen, Stickstoffquelle mit einer Durchflussrate von mindestens 6,5 CFM
Beschleunigt die Verdampfung von bis zu 50 Proben zu selben Zeit mit trockener Hitze und Stickstoff
Beschleunigt die Verdampfung von bis zu 50 Proben gleichzeitig mit trockener Hitze und Stickstoff.
Hauptmerkmale
  • Trockene Wärme eliminiert eine potenzielle Quelle von Kreuzkontamination und reduziert die Wartung im Vergleich zu Wasserbädern.
  • Das Abblasen mit Stickstoff reduziert den Partialdruck direkt über der Flüssigkeit, um die Verdampfung zu beschleunigen und das Lösungsmittel beim Verdampfen zu entfernen
  • Fünf Stickstoff-Steuerventile mit Ein-/Aus-Schalter; jedes Ventil steuert eine Reihe mit 10  Düsen, sodass bei partiellen Läufen Stickstoff gespart werden kann
  • Vorderer Druckregler mit analoger Druckanzeige von 0 bis 45 psi in 2 psi-Schritten
  • Die mikroprozessorgesteuerte Heizung versorgt den Block mit Wärme und ist von 30 °C bis 100 °C in 1 °C-Schritten programmierbar
  • Die Zeitschaltuhr kann von 1 bis 999 min eingestellt werden
  • Speicher speichert bis zu 10 Programme
Weitere Merkmale
  • Touchscreen-Programmierung
  • LCD-Display
  • Außenwand aus epoxidharz-beschichtetem Stahl
  • Der Glasdeckel sorgt für die Sichtbarkeit der Proben und ist chemikalienbeständig
  • Geringer Platzbedarf
Ideal für die Probenvorbereitung in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Arzneimittelforschung, klinische Analyse, Umwelttests, Agrochemie und Bearbeitung von Beweisstücken aus der Forensik.
Certifications
ETL- und ETL-C-gelistet (Hrst.Nr. 7320020 und 7320040); CE-Kennzeichnung Hrst.Nr. 7320030, 7320035, 732037)
Warranty
1 Jahr (Materialien und Verarbeitungsqualität)
Spezifikation
Stromstärke 4 A
Zertifizierungen CE
Display LCD-Anzeige
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Höhe (angloamerikanisch) 13 in.
Höhe (metrisch) 33 cm
Enthält Temperatursonde, eingebauter Entlüfter mit Gebläse, 6 ft. oder 2 in. Innendurchmesser Abgasschlauch aus Polyethylen mit Klemme und 6 ft. lange flexible Polyethylenschläuche für die Stickstoffzufuhr mit John Guest™ Anschluss
Lampen im Lieferumfang enthalten LED
Material Epoxidharz-beschichteter Stahl
Anzahl Plätze 50
Steckertyp Schuko
Temperaturbereich (metrisch) 30°bis 100 °C
Zeitschaltuhr 1 bis 999 min
Typ Trockenbad/Block
Spannung 230 V
Gewährleistung 1 Jahr
Gewicht (angloamerikanisch) 35 lb.
Gewicht (metrisch) 15,9 kg
Breite (angloamerikanisch) 20,4 in.
Breite (metrisch) 51 cm
Wirkleistung 900 w