Learn More
Labconco™ PrimeMate™ Vakuumpumpenöl
Für den Einsatz mit dem Labconco PrimeMate Ölwechselsystem
Marke: Labconco™ 1988001
Beschreibung
- Wahlweise mit einer Gallone (3,8 l) hydrobehandeltem paraffinischem Kohlenwasserstofföl oder synthetischem Kohlenwasserstofföl
- Empfohlen für Labconco Universal-Vakuumpumpen
Spezifikation
Öl für Vakuumpumpe | |
PrimeMate Ölwechselsystem | |
3,8 l |