Learn More
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Aluminium/Stahlkappen
Beschreibung
- Bördelzange
- Manuell
- Stahl
- Nicht autoklavierbar
- Verstellbar
Spezifikation
Pneumatisches Basis-Bördelwerkzeug | |
11 mm | |
Stahl | |
Nicht autoklavierbar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Focus On Chromatography
DateigrößeVersion: 78.6 MB
Focus On Chromatography
DateigrößeVersion: 75.3 MB
Focus On Chromatography
DateigrößeVersion: 78 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Aluminium/Stahlkappen > Für 11 mm-Kappen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur