Learn More
Labconco™ Zubehör für FreeZone™-Stopfen oder Tablett-Großtrockner
Zubehör für Stoppering- oder Bulk-Tablett-Gefriertrockner
Marke: Labconco™ 7756300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zubehör für Stoppering- oder Bulk-Tablett-Gefriertrockner
Stützgitter Edelstahl mit abnehmbarem Kunststoffgitter Unterstützt das Verschließen von Ampullen und anderen kleinen Behältern mit Stopfen. Für 144 Gefäße mit 12 mm Durchmesser Einsatz in Verbindung mit Labconco Stopfentabletts und Schüttguttrocknern Tablett mit herausziehbarem Boden Aus Edelstahl mit separatem Boden, der herausschiebbar ist, so dass die Glasbehälter direkt mit dem Regal in Berührung kommen können. Einsatz in Verbindung mit Labconco Stopfentabletts und Schüttguttrocknern Regalabstandshalter Aus Edelstahl Auf ein oder zwei leere Regale stellen, um das Verschließen von Teilbeladungen mit kleinen Fläschchen oder Flaschen zu erleichternSpezifikation
Abstandshalter für Einlegeböden | |
2 Abstandhalter für die Platzierung auf einem oder zwei leeren Einlageböden zur Unterstützung von Stoppering bei teilweiser Beladung mit kleinen Fläschchen oder Flaschen | |
22,9 cm | |
6,4 cm | |
33 cm | |
1,4 kg |
Edelstahl | |
Freezone™ Stoppering-Tabletttrockner | |
2,5 in. | |
13 in. | |
3 lbs. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Zubehör für FreeZone™-Stopfen oder Tablett-Großtrockner > Tablett-Spacer, 13 L x 9 B x 2-1/2 Zoll H
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur