Learn More
Thermo Scientific™ Einzelzellen-Probenhalter für GENESYS™ und BioMate™160 Spektralphotometer
Vereinfachen Sie die Probennahme mit einfachem Zugriff
Marke:  Thermo Scientific™ 840-278600
214.59 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15520602
  • 240.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Machen Sie das Beste aus jeder Probe. Das Zubehör für Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis Spektralphotometer wurde entwickelt, um Ihnen ein intelligenteres und einfacheres Arbeiten zu ermöglichen. Wir bieten eine breite Auswahl an Optionen an, um Ihre Anforderungen an Messungen zu erfüllen. Das kabellose Snap-In-Design ermöglicht einen einfachen Austausch von Zubehör.
Wir bieten Einzelzellen-Lösungen für die Messung verschiedener Probentypen.
Holen Sie das Beste aus Ihren Messungen heraus – mit Zubehör für die GENESYS Vis/UV-Vis Spektralphotometer Produkte. Vereinfachen Sie die Probennahme mit einfachem Zugriff, Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten, um Ihren unterschiedlichen Testanforderungen gerecht zu werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard 10 mm-Einzelküvettenhalter
Ersetzt den mit dem Gerät gelieferten Standard-Zellenhalter.
10 mm-Küvette (1)
Einzelküvetten-Probenhalter
GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Einzelzellen-Probenhalter für GENESYS™ und BioMate™160 Spektralphotometer > Quadratischer 110 mm-Küvettenhalter