Learn More
Labconco™ Gewölbte Arbeitsoberfläche
Labconco gewölbte Arbeitsoberflächen sind konturiert und für eine Vielzahl von Labconco Gehäusen ausgelegt.
728.00 CHF - 2545.00 CHF
Spezifikation
Schnittstil | Ohne Ausschnitt |
---|---|
Ausführung | Chemisch beständig |
Höhe (angloamerikanisch) | 1 Zoll |
Höhe (metrisch) | 2,5 cm |
Enthält | Verschüttungen |
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11701549
|
Labconco™
3909906 |
35.5 x 48 x 1 in. | Paramount™ und Paramount 360™ rohrloses Gehäuse, Reiniger™ Gehäuse der Klasse I, Reiniger™ gefiltertes PCR-Gehäuse, Purifier™ HEPA-gefiltertes Gehäuse, Reiniger | N/A | ||||||
10674093
|
Labconco™
3909900 |
29 x 24 x 1 in. | Paramount™ und Paramount 360™ rohrloses Gehäuse, Reiniger™ Gehäuse der Klasse I, Reiniger™ gefiltertes PCR-Gehäuse, Purifier™ HEPA-gefiltertes Gehäuse, Reiniger | N/A | ||||||
17124871
|
Labconco™
3909901 |
29 x 36 x 1 in. | Paramount™ und Paramount 360™ rohrloses Gehäuse, Reiniger™ Gehäuse der Klasse I, Reiniger™ gefiltertes PCR-Gehäuse, Purifier™ HEPA-gefiltertes Gehäuse, Reiniger | N/A | ||||||
Beschreibung
- Halten verschüttete Flüssigkeiten zurück; chemikalienbeständig
- 1 in (2,5 cm) dickes massives schwarzes Epoxid
Bestellinformation
29 in tief (73,7 cm)
Spezifikation
Ohne Ausschnitt | |
1 Zoll | |
Verschüttungen | |
Schwarz |
Chemisch beständig | |
2,5 cm | |
Gewölbte Arbeitsoberfläche | |
Epoxid |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Gewölbte Arbeitsoberfläche